missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Cefuroxime Sodium Salt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cefuroxime Sodium |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C16H16N4O8S.Na/c1-26-19-9(8-3-2-4-27-8)12(21)18-10-13(22)20-11(15(23)24)7(5-28-16(17)25)6-29-14(10)20;/h2-4,10,14H,5-6H2,1H3,(H2,17,25)(H,18,21)(H,23,24);/q;+1/p-1/b19-9-;/t10-,14-;/m1./s1 |
| Formel vikt | 446.0508 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?