Läs mer
Cefuroxime, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cefuroxime |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H16N4O8S/c1-26-19-9(8-3-2-4-27-8)12(21)18-10-13(22)20-11(15(23)24)7(5-28-16(17)25)6-29-14(10)20/h2-4,10,14H,5-6H2,1H3,(H2,17,25)(H,18,21)(H,23,24)/b19-9-/t10-,14-/m1/s1 |
| Formel vikt | 424.0689 |