Läs mer
Celastrol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Celastrol |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C29H38O4/c1-17-18-7-8-21-27(4,19(18)15-20(30)23(17)31)12-14-29(6)22-16-26(3,24(32)33)10-9-25(22,2)11-13-28(21,29)5/h7-8,15,22,31H,9-14,16H2,1-6H3,(H,32,33)/t22-,25-,26-,27+,28-,29+/m1/s1 |
| Formel vikt | 450.277 |