Läs mer
Celatom∣r FW-14
Produktkod. 11385245
Change view
Kvantitet:
250 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11385245 250 g 250g
11375245 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11385245 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H31733.30
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 68855-54-9 | CNa2O3 | 105,988 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 68855-54-9
Molekylformel CNa2O3
Molekylvikt (g/mol) 105.988
MDL-nummer MFCD00132803
InChI-nyckel CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L
PubChem CID 10340
ChEBI CHEBI:29377
IUPAC-namn dinatrium;karbonat
LEDER C(=O)([O-])[O-].[Na+].[Na+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Celatom™ FW-14
Kvantitet 250 g
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.