Läs mer
Celecoxib 1,0 mg/ml i acetonitril, LoGiCal
Produktkod. 30464097
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30464097 1 ml
1 options
Produktkod. 30464097 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCAMP0344.0011
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
LoGiCals certifierade referensmaterial som smarta, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med expertdokumentation och stöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj LoGiCal för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Celecoxib
CAS 169590-42-5
Analyt- eller komponentnamn Celecoxib
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C17 H14 F3 N3 O2 S
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Celecoxib
InChI formel InChI=1S/C17H14F3N3O2S/c1-11-2-4-12(5-3-11)15-10-16(17(18,19)20)22-23(15)13-6-8-14(9-7-13)26(21,24)25/h2-10H,1H3,(H2,21,24,25)
Lösningstyp Enda lösning
LEDER Cc1ccc(cc1)c2cc(nn2c3ccc(cc3)S(=O)(=O)N)C(F)(F)F
IUPAC-namn 4-[5-(4-metylfenyl)-3-(trifluorometyl)pyrazol-1-yl]bensensulfonamid
Lösningsmedel eller matris Acetonitril
Industry Type Klinisk testning
Molekylvikt (g/mol) 381.37
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 381,0759 g/mol