Läs mer
Celecoxib Carboxylic Acid (4-[1-[4-(Aminosulfonyl)phenyl]-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-5-yl]benzoic Acid), LoGiCal
Produktkod. 30458790
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30458790 10 mg
1 options
Produktkod. 30458790 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR0344.03
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Celecoxib Carboxylic Acid
CAS 170571-01-4
Analyt- eller komponentnamn Celecoxib Carboxylic Acid
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C17 H12 F3 N3 O4 S
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym 4-[1-[4-(Aminosulfonyl)phenyl]-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-5-yl]benzoic Acid, Celecoxib Carboxylic Acid
InChI formel InChI=1S/C17H12F3N3O4S/c18-17(19,20)15-9-14(10-1-3-11(4-2-10)16(24)25)23(22-15)12-5-7-13(8-6-12)28(21,26)27/h1-9H,(H,24,25)(H2,21,26,27)
Lösningstyp Neat
LEDER NS(=O)(=O)c1ccc(cc1)n2nc(cc2c3ccc(cc3)C(=O)O)C(F)(F)F
IUPAC-namn 4-[2-(4-sulfamoylphenyl)-5-(trifluoromethyl)pyrazol-3-yl]benzoic acid
Industry Type Clinical Testing
Molekylvikt (g/mol) 411.36
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 411.0501 g/mol