Läs mer
Celecoxib Carboxylic Acid Acyl-Beta-D-glucuronide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Celecoxib Carboxylic Acid Acyl-beta-D-glucuronide |
| CAS | 264236-79-5 |
| Molekylformel | C23H20F3N3O10S |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 1-[4-[1-[4-(Aminosulfonyl)phenyl]-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-5-yl]benzoate] β-D-Glucopyranuronic αcid |
| InChI formel | InChI=1S/C23H20F3N3O10S/c24-23(25,26)15-9-14(29(28-15)12-5-7-13(8-6-12)40(27,36)37)10-1-3-11(4-2-10)21(35)39-22-18(32)16(30)17(31)19(38-22)20(33)34/h1-9,16-19,22,30-32H,(H,33,34)(H2,27,36,37)/t16-,17-,18+,19-,22-/m0/s1 |
| LEDER | NS(C1=CC=C(N2C(C3=CC=C(C(O[C@H]4[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](C(O)=O)O4)=O)C=C3)=CC(C(F)(F)F)=N2)C=C1)(=O)=O |
| IUPAC-namn | (2S,3S,4S,5R,6S)-3,4,5-trihydroxy-6-[4-[2-(4-sulfamoylphenyl)-5-(trifluoromethyl)pyrazol-3-yl]benzoyl]oxyoxane-2-carboxylic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 587.48 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?