Läs mer
Celecoxib Carboxylic Acid, TRC
Produktkod. 30134876
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30134876 25 mg
17901945 10 mg
17984945 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30134876 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC25101025MG
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 170571-01-4
Molekylformel C17 H12 F3 N3 O4 S
Molekylvikt (g/mol) 411.36
Synonym 4-[1-[4-(Aminosulfonyl)phenyl]-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-5-yl]benzoic Acid, Celecoxib Carboxylic Acid
IUPAC-namn 4-[2-(4-sulfamoylphenyl)-5-(trifluoromethyl)pyrazol-3-yl]benzoic acid
LEDER NS(=O)(=O)c1ccc(cc1)n2nc(cc2c3ccc(cc3)C(=O)O)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Celecoxib Carboxylic Acid
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 25 mg
InChI formel InChI=1S/C17H12F3N3O4S/c18-17(19,20)15-9-14(10-1-3-11(4-2-10)16(24)25)23(22-15)12-5-7-13(8-6-12)28(21,26)27/h1-9H,(H,24,25)(H2,21,26,27)
Formel vikt 411.0501
Procent renhet >95%