Läs mer
Celecoxib, LoGiCal
Produktkod. 30463069
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30463069 10 mg
1 options
Produktkod. 30463069 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR0344.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
LoGiCals certifierade referensmaterial som smarta, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med expertdokumentation och stöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj LoGiCal för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Celecoxib
CAS 169590-42-5
Analyt- eller komponentnamn Celecoxib
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C17 H14 F3 N3 O2 S
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Celecoxib
InChI formel InChI=1S/C17H14F3N3O2S/c1-11-2-4-12(5-3-11)15-10-16(17(18,19)20)22-23(15)13-6-8-14(9-7-13)26(21,24)25/h2-10H,1H3,(H2,21,24,25)
Lösningstyp Snyggt
LEDER Cc1ccc(cc1)c2cc(nn2c3ccc(cc3)S(=O)(=O)N)C(F)(F)F
IUPAC-namn 4-[5-(4-metylfenyl)-3-(trifluorometyl)pyrazol-1-yl]bensensulfonamid
Industry Type Klinisk testning
Molekylvikt (g/mol) 381.37
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 381,0759 g/mol