Läs mer
Celecoxib, MedChemExpress
Beskrivning
Celecoxib,a selective non-steroidal anti-inflammatory drug (NSAID), is a selective COX-2 inhibitor with an IC50 of 40 nM.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Celecoxib |
| CAS | 169590-42-5 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C17H14F3N3O2S |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | SC 58635 |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 50 mg/mL (131.11 mM) |
| LEDER | CC1=CC=C(C=C1)C2=CC(C(F)(F)F)=NN2C3=CC=C(C=C3)S(=O)(N)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 381.37 |
| Visa mer |