Läs mer
Celestine Blue, pure
Produktkod. 10433743 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10433743 10 g -
10424795 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10433743 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 195560100
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1562-90-9 | C17H18ClN3O4 | 363.798 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1562-90-9
Molekylformel C17H18ClN3O4
Molekylvikt (g/mol) 363.798
MDL-nummer MFCD00011927
InChI-nyckel OJAMERVLRXYMPD-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 54684697
IUPAC-namn 7-(dietylamino)-4-hydroxi-3-oxofenoxazin-10-ium-1-karboxamid;klorid
LEDER CCN(CC)C1=CC2=C(C=C1)[NH+]=C3C(=CC(=O)C(=C3O2)O)C(=O)N.[Cl-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Celestine blue
Merck Index 15, 1961
Infrarött spektrum Authentic
Lambda Max 638 to 648nm
Formel vikt 363.79
Kvalitet Extra ren
Förpackning Glasflaska
Specifik utsläckning 700 min. (in water)
UV-spektrometri Complies
Färg Svart till brunt
Kvantitet 10 g
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.