Läs mer
Celestolide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Celestolide |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C17H24O/c1-11(18)14-9-12(16(2,3)4)10-15-13(14)7-8-17(15,5)6/h9-10H,7-8H2,1-6H3 |
| Formel vikt | 244.1827 |