Läs mer
Celgosivir hydrochloride, MedChemExpress
Beskrivning
Celgosivir hydrochloride (MBI 3253 hydrochloride
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Celgosivir hydrochloride |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 141117-12-6 |
| Färg | Gray |
| Kvantitet | 10 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C12H22ClNO5 |
| För användning med (applikation) | COVID-19-anti-virus |
| Synonym | MBI 3253 hydrochlorideMDL 28574 hydrochlorideMX3253 hydrochloride |
| Löslighetsinformation | H2O : ≥ 100 mg/mL (338.11 mM) ∣DMSO : 100 mg/mL (338.11 mM; Need ultrasonic) |
| Visa mer |