missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Celiprolol-d9 Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Celiprolol-d9 Hydrochloride |
| CAS | 1215535-20-8 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C20H25D9ClN3O4 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | N'-[3-Acetyl-4-[3-[(1,1-dimethylethyl-d9)amino]-2-hydroxypropoxy]phenyl]-N,N-diethylurea Hydrochloride, Celectol-d9, Corliprol-d9, NSC 324509-d9, REV 5320A-d9, ST 1396-d9, Selecor-d9 |
| InChI formel | InChI=1S/C20H33N3O4.ClH/c1-7-23(8-2)19(26)22-15-9-10-18(17(11-15)14(3)24)27-13-16(25)12-21-20(4,5)6;/h9-11,16,21,25H,7-8,12-13H2,1-6H3,(H,22,26);1H/i4D3,5D3,6D3; |
| LEDER | CCN(CC)C(NC1=CC(C(C)=O)=C(OCC(O)CNC(C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])C=C1)=O.Cl |
| IUPAC-namn | 3-[3-acetyl-4-[3-[[1,1,1,3,3,3-hexadeuterio-2-(trideuteriomethyl)propan-2-yl]amino]-2-hydroxypropoxy]phenyl]-1,1-diethylurea;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 425.01 |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?