Läs mer
Celiprolol EP Impurity A, Mikromol™
Beskrivning
Celiprolol EP Impurity A
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-[5-Amino-2-[(2RS)-3-[(1,1-dimethylethyl)amino]-2-hydroxypropoxy]phenyl]ethanone |
| CAS | 56980-94-0 |
| Analyt- eller komponentnamn | 1-[5-Amino-2-[(2RS)-3-[(1,1-dimethylethyl)amino]-2-hydroxypropoxy]phenyl]ethanone |
| Frakt skick | Ice pack (-20°C) |
| Molekylformel | C15 H24 N2 O3 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Celiprolol Hydrochloride Imp. A (EP), Celiprolol Imp. A (EP), 1-[5-Amino-2-[(2RS)-3-[(1,1-dimethylethyl)amino]-2-hydroxypropoxy]phenyl]ethanone, Celiprolol Hydrochloride Impurity A, Celiprolol Impurity A |
| InChI formel | InChI=1S/C15H24N2O3/c1-10(18)13-7-11(16)5-6-14(13)20-9-12(19)8-17-15(2,3)4/h5-7,12,17,19H,8-9,16H2,1-4H3 |
| LEDER | CC(=O)c1cc(N)ccc1OCC(O)CNC(C)(C)C |
| IUPAC-namn | 1-[5-amino-2-[3-(tert-butylamino)-2-hydroxypropoxy]phenyl]ethanone |
| Visa mer |