missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Celiprolol EP Impurity C, Mikromol™
Beskrivning
Celiprolol EP Impurity C
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-[3-Acetyl-4-[(2RS)-3-[(1,1-dimethylethyl)amino]-2-hydroxypropoxy]phenyl]-3-(1,1-dimethylethyl)urea |
| CAS | 57471-01-9 |
| Analyt- eller komponentnamn | 1-[3-Acetyl-4-[(2RS)-3-[(1,1-dimethylethyl)amino]-2-hydroxypropoxy]phenyl]-3-(1,1-dimethylethyl)urea |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C20 H33 N3 O4 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | Celiprolol Hydrochloride Imp. C (EP), Celiprolol Imp. C (EP), 1-[3-Acetyl-4-[(2RS)-3-[(1,1-dimethylethyl)amino]-2-hydroxypropoxy]phenyl]-3-(1,1-dimethylethyl)urea, Celiprolol Hydrochloride Impurity C, Celiprolol Impurity C |
| InChI formel | InChI=1S/C20H33N3O4/c1-13(24)16-10-14(22-18(26)23-20(5,6)7)8-9-17(16)27-12-15(25)11-21-19(2,3)4/h8-10,15,21,25H,11-12H2,1-7H3,(H2,22,23,26) |
| LEDER | CC(=O)c1cc(NC(=O)NC(C)(C)C)ccc1OCC(O)CNC(C)(C)C |
| IUPAC-namn | 1-[3-acetyl-4-[3-(tert-butylamino)-2-hydroxypropoxy]phenyl]-3-tert-butylurea |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?