Läs mer
Celiprolol Hydrochloride 1.0 mg/ml in Methanol (as free base), LoGiCal
Beskrivning
Celiprolol Hydrochloride 1.0 mg/ml in Methanol (as free base)
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Celiprolol Hydrochloride |
| CAS | 57470-78-7 |
| Analyt- eller komponentnamn | Celiprolol Hydrochloride |
| Frakt skick | Ice Pack (-20°C) |
| Molekylformel | C20 H33 N3 O4 . Cl H |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Synonym | Celiprolol Hydrochloride, Celectol, Corliprol, NSC 324509, REV 5320 A, Urea, N'-[3-acetyl-4-[3-[(1,1-dimethylethyl)amino]-2-hydroxypropoxy]phenyl]-N,N-diethyl-, monohydrochloride (9 CI), Urea, N'-[3-acetyl-4-[3-[(1,1-dimethylethyl)amino]-2-hydroxypropoxy]phenyl]-N,N-diethyl-, monohydrochloride (9 CI), Urea, N'-[3-acetyl-4-[3-[(1,1-dimethylethyl)amino]-2-hydroxypropoxy]phenyl]-N,N-diethyl-, monohydrochloride (9 CI) |
| InChI formel | InChI=1 S/C20H33N3O4.ClH/c1-7-23(8-2)19(26)22-15-9-10-18(17(11-15)14(3)24)27-13-16(25)12-21-20(4,5)6;/h9-11,16,21,25 H,7-8,12-13H2,1-6H3,(H,22,26);1 H |
| LEDER | Cl.CCN(CC)C(=O)Nc1ccc(OCC(O)CNC(C)(C)C)c(c1)C(=O)C |
| IUPAC-namn | 3-[3-acetyl-4-[3-(tert-butylamino)-2-hydroxypropoxy]phenyl]-1,1-diethylurea;hydrochloride |
| Visa mer |