missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Celiprolol Hydrochloride EP Impurity F, Mikromol™

Produktkod. 30052602
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30052602 100 mg
30049479 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30052602 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0128.07

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

Celiprolol Hydrochloride EP Impurity F
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 3-(3-Acetyl-4-hydroxyphenyl)-1,1-diethylurea
CAS 79881-89-3
Analyt- eller komponentnamn 3-(3-Acetyl-4-hydroxyphenyl)-1,1-diethylurea
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C13 H18 N2 O3
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym Celiprolol Hydrochloride Imp. F (EP), Celiprolol Imp. F (EP), 3-(3-Acetyl-4-hydroxyphenyl)-1,1-diethylurea, Celiprolol Hydrochloride Impurity F, Celiprolol Impurity F
InChI formel InChI=1S/C13H18N2O3/c1-4-15(5-2)13(18)14-10-6-7-12(17)11(8-10)9(3)16/h6-8,17H,4-5H2,1-3H3,(H,14,18)
LEDER CCN(CC)C(=O)Nc1ccc(O)c(c1)C(=O)C
IUPAC-namn 3-(3-acetyl-4-hydroxyphenyl)-1,1-diethylurea
Molekylvikt (g/mol) 250.29
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 250.1317 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.