Läs mer
Celiprolol hydrochloride
Produktkod. 15447139
Change view
Kvantitet:
10 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
Produktkod. Kvantitet unitSize
15447139 10 mg 10mg
1 options
Produktkod. 15447139 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J65943.MA
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 57470-78-7 | C20H34ClN3O4 | 415.96 g/mol
A cardioselective 1-adrenergic blocker
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Celiprolol hydrochloride
CAS 57470-78-7
Färg Vitt
Molekylformel C20H34ClN3O4
MDL-nummer MFCD00941500
Kvantitet 10 mg
Merck Index 14,1960
Synonym celiprolol hydrochloride, celiprolol hcl, selectrol, selecor, selectol tn, celectol, ccris 1095, celiprolol hydrochloride usan, celiprolol clorhidrato spanish, celiprolol hydrochlorid german
Löslighetsinformation Soluble in ethanol, methanol and water
InChI-nyckel VKJHTUVLJYWAEY-UHFFFAOYNA-N
LEDER [H+].[Cl-].CCN(CC)C(=O)NC1=CC=C(OCC(O)CNC(C)(C)C)C(=C1)C(C)=O
IUPAC-namn 3-[3-acetyl-4-[3-(tert-butylamino)-2-hydroxypropoxy]phenyl]-1,1-diethylurea;hydrochloride
Molekylvikt (g/mol) 415.96
PubChem CID 42373
Formel vikt 415.95
Fysisk form Kristallin fast
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.