Läs mer
Celite™ 209, Honeywell™ Fluka™
Produktkod. 15640800 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Change view
Kvantitet:
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15640800 1 kg 1kg
1 options
Produktkod. 15640800 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 055541KG
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Filter aid, natural, untreated
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Celite™ 209
Färg Gray
Kvantitet 1 kg
CAS 61790-53-2
Förpackning Poly Bottle
Molekylformel O2Si
MDL-nummer MFCD00132803
UN-nummer NONH for all modes of transport
InChI-nyckel VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
LEDER O=[Si]=O
IUPAC-namn dioxosilane
Molekylvikt (g/mol) 60.083
PubChem CID 24261
ChEBI CHEBI:30563