Läs mer
Celite™ 545, Supelco™
Produktkod. 15897120
Change view
Kvantitet:
250 g
1 kg
10 kg
Förpackningsstorlek:
10kg
1kg
250g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15897120 10 kg 10kg
15804280 250 g 250g
15814280 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15897120 Leverantör Supelco Leverantörsnummer 1026939010
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
Particle size 0.02 to 0.1 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 68855-54-9
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Celite™ 545
Smältpunkt >450°C
Densitet 2.36 g/cm3 at 20°C
Kvantitet 10 kg
MDL-nummer MFCD00132803
Synonym Celite™ 545, Celite™ 545
Kvalitet Ungraded