Läs mer
Celite™ 545
Produktkod. 10461153 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
2.5 kg
10 kg
Förpackning:
Fibertrumma
Plastflaska
Plasttrumma
Förpackningsstorlek:
10kg
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10461153 500 g Plastflaska 500g
10316691 2.5 kg Plasttrumma 2.5kg
11964061 10 kg Fibertrumma 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10461153 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 349675000
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 68855-54-9 | CNa2O3 | 105,988 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Filterhjälpmedel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 68855-54-9
Molekylformel CNa2O3
Molekylvikt (g/mol) 105.988
InChI-nyckel CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L
Synonym Calcinated diatomaceous earth, Diatomite
PubChem CID 10340
ChEBI CHEBI:29377
IUPAC-namn dinatrium;karbonat
LEDER C(=O)([O-])[O-].[Na+].[Na+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Celite™ 545
Fysisk form Pulver
Densitet 336 g/L (vanligtvis)
Färg Vitt
Kvantitet 500 g
pH 10,0 (10 % vattenlösning, typiskt)
Förlust vid tändning 0,2 % (600 °C) (vanligtvis)
Partikelstorlek 38,9 mikron
Förpackning Plastflaska
Permeabilitet 4.20 Darcies (vanligtvis)
Kiseldioxid 91.5%
Formel vikt 60.08
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.