Läs mer
Celite™ 577 Fint, Solstice
Produktkod. 15642130
Change view
Kvantitet:
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15642130 1 kg 1kg
1 options
Produktkod. 15642130 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 221421KG
 Begränsad artikel
I lager
Filterhjälpmedel, bränd
  • Ledt branschen i över 65 år
  • Honeywell levererar nu Fluka™ oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen– med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diatomaceous Earth, Calcined
Namnnotering Förkalkad
Färg Vitt
Kvantitet 1 kg
CAS 91053-39-3
Förpackning Trumma med inliner
Molekylformel O2Si
MDL-nummer MFCD00132803
UN-nummer NONH for all modes of transport
InChI-nyckel VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
LEDER O=[Si]=O
IUPAC-namn dioxosilan
Molekylvikt (g/mol) 60.083
PubChem CID 24261
ChEBI CHEBI:30563