Läs mer
Biochrom Reserv 8 positions cellväxlare
Description
- Cellväxlare för 8 x 10 mm banlängdsceller
- Kompatibel med Ultrospec 7500, 2100 Pro, 3100, 3300, 4300, 5300 och 6300 modeller
Specifications
Specifications
| Kompatibilitet | Ultrospec 7500, 2100 Pro, 3100, 3300, 4300, 5300 och 6300 modeller |
| Beskrivning | 8-Cell Changer karusell |
| Typ | Karusell med 8 positioner |
| Disponibel | Återanvändbar |
| För användning med (utrustning) | Ultrospec 7500, 2100 Pro, 3100, 3300, 4300, 5300 och 6300 modeller |
| Väglängd | 10 mm |
| Form | Rund |