Läs mer
MP Biomedicals™ Cell Cryopreservation Medium med 10% DMSO
Produktkod. 16389855 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
50 ml
Produktkod. Kvantitet
16389855 50 ml
1 options
Produktkod. 16389855 Leverantör MP Biomedicals™ Leverantörsnummer 092780248
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2945.00 SEK
    2804.24 SEK / 50ml
    Save 140.76 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-12-2026
Balanserad, proteinfri, färdig att använda kryokonserveringslösning med 10 % USP DMSO (CryoPres™ ).
  • Cell Cryopreservation Medium med 10 % DMSO är en balanserad, proteinfri, färdig att använda kryokonserveringslösning med 10 % USP DMSO (Cryopres™ )
  • Det kräver ingen utspädning eller ytterligare bearbetning och kan användas för celler odlade i serumfritt medium eller med seruminnehållande medium
Specifikationer
Form Vätska
Sterilitet Sterila
För användning med (applikation) Kryokonservering
Kvantitet 50 ml
Innehåll och lagring Förvaras vid 2 till 8 °C
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Cell Cryopreservation Medium with 10% DMSO
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P321-Särskild behandling (se på etiketten).
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Dimethyl Sulfoxide