Läs mer
Merck Millicell HY 5-lagers cellodlingsflaska, T-1000, steril
Produktkod. 11785254 Handla allt Merck Produkter
:
Cellkulturflaska; Sterila
Produktkod. 11785254
Brand: Merck PFHYS1008
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
De sterila T-1000 cellodlingsflaskorna med hög avkastning ger en konsekvent tillväxtmiljö av hög kvalitet över alla lager, med samma volym media i varje lager och samma mediakrav som traditionella T-kolvar.
  • Konsekvent, hög cellutbyte och livsduglighet, enhetlig hälsa över alla lager
  • Samma mediakrav (volym per ytenhet) som traditionella T-kolvar
  • Enhetliga odlingsförhållanden utan att media läcker eller sprider sig mellan lagren
  • Spara tid på att passera celler
  • Spara kostnader för media, celler och reagenser
  • En enkel övergång från enskiktscellodlingsflaskor
  • Lätt att ta bort media från kolven med ergonomisk lockplacering
  • Passar under mikroskop för övervakning av cellhälsa och konfluens
  • Stapelbar design sparar inkubatorutrymme
  • Streckkodning tillgänglig
  • Frostade områden på kolven möjliggör enkel märkning och numrering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) Media 200 ml till 300 ml (rekommenderad mediavolym)
Stängningsfärg Rött
Material Polystyren
För användning med (applikation) Celltillväxt
Höjd (engelska) 2 tum
Höjd (metrisk) 51 mm
Längd (engelska) 8,7 tum
Längd (metrisk) 222 mm
nr per ärende 8 Pk.
Antal per förpackning 1/påse
Produkttyp Cellkulturflaska
Temperaturområde (metriskt) 45 °C (max.)
Bredd (engelska) 4,7 tum
Bredd (metrisk) 120 mm
Sterilitet Sterila
Kulturområde 1000 cm 2
Lager av fack 5-lager