Läs mer
Cole-Parmer™ Essentials Ersättande cellodlingsflaska
Produktkod. 11709302
Kapacitet (metrisk):
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11709302
Brand: Cole-Parmer™ Essentials 2183732
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Förbättra livslängden för dina BS-200-serier omrörningssystem för cellodling med denna ersättningscellodlingskolv.
  • Tillverkad av borosilikatglas
Odlingskärlen har en unik basdesign som tillsammans med omröraren med bulbändar säkerställer att cellerna lyfts upp i suspension med lägsta möjliga hastighet. Denna milda omrörningsverkan främjar höga cellutbyten genom att förhindra cellskjuvning. Ersättningsflaskor inkluderar inte lock eller omrörningsmekanismer.
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Material Borsilikatglas
För användning med (utrustning) Biologiska omrörare glas inga ändlock, tätningar eller omrörarstavar
Bottenform Plan