Läs mer
Cole-Parmer™ Essentials Ersättande cellodlingsflaska
Beskrivning
- Tillverkad av borosilikatglas
Odlingskärlen har en unik basdesign som tillsammans med omröraren med bulbändar säkerställer att cellerna lyfts upp i suspension med lägsta möjliga hastighet. Denna milda omrörningsverkan främjar höga cellutbyten genom att förhindra cellskjuvning. Ersättningsflaskor inkluderar inte lock eller omrörningsmekanismer.
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 250 mL |
| Material | Borsilikatglas |
| För användning med (utrustning) | Biologiska omrörare glas inga ändlock, tätningar eller omrörarstavar |
| Bottenform | Plan |