Läs mer
Cole-Parmer™ Essentials Ersättande cellodlingsflaska
Produktkod. 12947286
Change view
Kapacitet (metrisk):
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
12947286 1000 mL Varje
12927286 125 mL Varje
12937286 250 mL Varje
11709302 500 mL Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 12947286 Leverantör Cole-Parmer™ Essentials Leverantörsnummer 2183733
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6695.00 SEK
    6085.35 SEK / Paket med 1
    Save 609.65 SEK
    9% Av
Beräknad leverans: 19-01-2027
Förbättra livslängden för dina BS-200-serier omrörningssystem för cellodling med denna ersättningscellodlingskolv.
  • Tillverkad av borosilikatglas
Odlingskärlen har en unik basdesign som tillsammans med omröraren med bulbändar säkerställer att cellerna lyfts upp i suspension med lägsta möjliga hastighet. Denna milda omrörningsverkan främjar höga cellutbyten genom att förhindra cellskjuvning. Ersättningsflaskor inkluderar inte lock eller omrörningsmekanismer.
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 1000 mL
Material Borsilikatglas
För användning med (utrustning) Biologiska omrörare glas inga ändlock, tätningar eller omrörarstavar
Bottenform Plan