Läs mer
Vatten av cellkultur testat till USP/EP sterilt vatten, Corning™
BIOPHARMA
Produktkod. 15353661
Change view
Kvantitet:
200 L
Förpackningsstorlek:
200 L
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15353661 200 L 200 L
1 options
Produkten ska inte användas som injicerbar eller vid beredning av injicerbara ämnen.
Produktkod. 15353661 Leverantör Corning Media Tech Leverantörsnummer 25065LH
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-11-2026
Produkten ska inte användas som injicerbar eller vid beredning av injicerbara ämnen.
Vatten av hög kvalitet för användning i cellodlingsapplikationer. Corning™ Vatten av cellkultur som testat till USP/EP Sterilt vatten används vid beredning av renings- och kromatografibuffertar.
Cellkulturvatten är vatten av hög kvalitet som är lämpligt för användning som lösningsmedel vid beredning av cellodlingsmedia och andra reagenser för känsliga applikationer. Våra bioprocessbehållare är lämpliga för storskaliga applikationer som rengöring och uppströms och nedströms reagensberedning. Vatten för cellkulturkvalitet går igenom ett brett utbud av testning som inkluderar testning av de kemiska och fysikaliska egenskaperna som finns i USP och EP-monografier för sterilt vatten för injektion (WFI).
Certifikat
Tillverkad under cGMP (21 CFR 820) in ISO 13485 certifierad anläggning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 200 L