Läs mer
Vatten av cellkultur, Corning™
BIOPHARMA
Produktkod. 15676675
Change view
Kvantitet:
20 L
Förpackningsstorlek:
20 L
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15676675 20 L 20 L
1 options
Produktkod. 15676675 Leverantör Corning Media Tech Leverantörsnummer 25065LB
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5990.00 SEK
    5597.57 SEK / 20 L
    Save 392.43 SEK
    6% Av
 Begränsad artikel
I lager
CORNING™ Cell Culture Grade Water är testat till USP/EP sterilt vatten för injektionsspecifikationer.
  • Högkvalitativt vatten lämpligt för användning som lösningsmedel vid beredning av cellodlingsmedia och andra reagenser för känsliga applikationer.
  • Våra bioprocessbehållare är lämpliga för storskaliga applikationer som rengöring och uppströms och nedströms reagensberedning.
  • Vatten för cellkulturkvalitet går igenom ett brett utbud av testning som inkluderar testning av de kemiska och fysikaliska egenskaperna som finns i USP och EP-monografier för sterilt vatten för injektion (WFI).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Förpackning Väska
Rester efter avdunstning ≤3 mg (0,0003%)
Sterilitet Sterila
Kvantitet 20 L