Läs mer
TPP™ Cellkultur mikroplattor
Produktkod. 11391704
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Kulturområde:
1.86 sq. cm
3.46 sq. cm
9,026 cm 2
9.02 sq. cm
Kapacitet (metrisk):
3.18 mL
5.96 mL
15.53 mL
Räkna väl:
6
12
24
Kvantitet:
1/påse
162/Cs.
4/påse
missing translation for 'unitSize'
Paket med 126
Paket med 72
Código de producto. 11391704
missing translation for 'mfr': TPP™ 92024
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Tillverkad av polystyren för kristallklar transparens. TPP™ Cellkulturmikroplattor har opto-mekanisk behandling av tillväxtområdet för optimal cellvidhäftning.
  • Ventilationssystem i locket garanterar kontrollerat gasutbyte med låg avdunstning; ventiler i plattbasen förhindrar kondens och ger ett konsekvent luftflöde mellan staplade plattor
  • Lutande kant tillåter endast placering av locket i ett läge; gul markeringsyta på locket och plåten säkerställer korrekt lockorientering
  • Kant greppområde säkerställer ett säkert grepp och förhindrar oavsiktlig lyft av locket
  • Lätt att se svart alfanumerisk märkning mellan brunnarna för enkel orientering under mikroskopi
  • Tillväxtområde endast i sfärisk zon; absolut plan växtyta
  • Tallrikstorlekar (6, 12, 24, 48 och 96-brunnar) staplas säkert ihop
  • Tillverkad enligt standarderna ANSI/SLAS 1-2004 till ANSI/SLAS 4-2004
  • Vit basfärg är ordentligt präglad på testplattan vilket eliminerar förlust av identifiering genom att lossna
  • 2 brunnsgeometrier tillgängliga: F-bas och U-bas
Especificaciones
Array 4 x 6
Stängningsfärg Klart
Förslutning ingår Förslutning ingår
Stängningsmaterial Polystyren
Bottenform Plan
Kapacitet (metrisk) 3.18 mL
Färg Klart
Kulturområde 1.86 sq. cm
Material Polystyren
Form Rektangulär
Sterilitet Sterila
Ytbehandling Vävnadskultur
Typ Cellkultur mikroplatta
Räkna väl 24
Inkluderar Lock
Kvantitet 1/påse
Mått (L x B x H) 128 x 86 x 22 mm
Längd (metrisk) 128 mm
Bredd (metrisk) 86 mm
Höjd (metrisk) 22 mm
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado