Läs mer
Corning™ Cellkultur obehandlade kolvar med ventilationslock
BIOPHARMA
Produktkod. 10258773 Handla allt Corning Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
10 mL
210 mL
250 mL
Kulturområde:
150 cm 2
175 cm 2
25 cm 2
Volym (metrisk) Fungerar:
30 till 45 ml
35 till 52,5 ml
5 till 7,5 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 200
Paket med 50
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Kulturområde Volym (metrisk) Fungerar Förpackningsstorlek
10258773 10 mL 25 cm 2 5 till 7,5 ml Paket med 200
10399493 210 mL 150 cm 2 30 till 45 ml Paket med 50
10783394 250 mL 175 cm 2 35 till 52,5 ml Paket med 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10258773 Leverantör Corning™ Leverantörsnummer 431463
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3430.00 SEK
    3205.18 SEK / Paket med 200
    Save 224.82 SEK
    6% Av
I lager
Tryckt med partinummer för enkel spårbarhet
  • Tillverkad av optiskt klar ny polystyren
  • 100 % integritetstestad
  • Steriliserad med gammastrålning och certifierad icke-pyrogen
Kepstyper
  • Skruvlock av fenoltyp för kulturer som kräver gasutbyte
  • Pluggförslutningslock för lufttäta kulturer
  • Ventilationslock för att minimera cellkulturkontamination med gasutbyte
Flaskor med lutande hals har:
  • Antitip kjol
  • Gjutna graderingar
  • Frostade markeringar på båda sidor
  • Stödstång över toppen
  • Omdesignad hals på 75 cm 2 -kolv har en omdesignad hals för att underlätta hällning av media, 1,4 tum. (3,6 cm) höjd för lägre staplingshöjd; ventilkåpan har en koncentrisk cirkel i Costar-stil
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Stängningsfärg Orange
Stängningsmaterial HDPE
Kapacitet (metrisk) 10 mL
Material Polystyren
För användning med (applikation) För optimal cellfästning
Inkluderar Partinummer för enkel spårbarhet
Hals stil Kantad
nr per ärende 200/Cs.
Antal per förpackning 20/Pk.
Form Rektangulär
Ytbeläggning Not Treated
Skrivyta Ja
Graderad Ja
Sterilitet Sterila
Bottenform Rektangulär
Förslutningstyp Ventilerad
Kulturområde 25 cm 2
Ytbehandling Ej behandlad
Volym (metrisk) Fungerar 5 till 7,5 ml