Läs mer
Corning™ Cellkultur obehandlade kolvar med ventilationslock
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Produktkod. 10399493 Handla allt Corning Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
10 mL
210 mL
250 mL
Kulturområde:
150 cm 2
175 cm 2
25 cm 2
Volym (metrisk) Fungerar:
30 till 45 ml
35 till 52,5 ml
5 till 7,5 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 200
Paket med 50
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Kulturområde Volym (metrisk) Fungerar unitSize
10399493 210 mL 150 cm 2 30 till 45 ml Paket med 50
10783394 250 mL 175 cm 2 35 till 52,5 ml Paket med 50
10258773 10 mL 25 cm 2 5 till 7,5 ml Paket med 200
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10399493 Leverantör Corning™ Leverantörsnummer 431465
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2790.00 SEK
    2604.38 SEK / Paket med 50
    Save 185.62 SEK
    6% Av
Beräknad leverans: 14-12-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tryckt med partinummer för enkel spårbarhet
  • Tillverkad av optiskt klar ny polystyren
  • 100 % integritetstestad
  • Steriliserad med gammastrålning och certifierad icke-pyrogen
Kepstyper
  • Skruvlock av fenoltyp för kulturer som kräver gasutbyte
  • Pluggförslutningslock för lufttäta kulturer
  • Ventilationslock för att minimera cellkulturkontamination med gasutbyte
Flaskor med lutande hals har:
  • Antitip kjol
  • Gjutna graderingar
  • Frostade markeringar på båda sidor
  • Stödstång över toppen
  • Omdesignad hals på 75 cm 2 -kolv har en omdesignad hals för att underlätta hällning av media, 1,4 tum. (3,6 cm) höjd för lägre staplingshöjd; ventilkåpan har en koncentrisk cirkel i Costar-stil
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Stängningsfärg Orange
Stängningsmaterial HDPE
Kapacitet (metrisk) 210 mL
Material Polystyren
För användning med (applikation) För optimal cellfästning
Inkluderar Partinummer för enkel spårbarhet
Hals stil Kantad
nr per ärende 50/Cs.
Antal per förpackning 5/Pk.
Form Rektangulär
Ytbeläggning Not Treated
Skrivyta Yes
Graderad Ja
Sterilitet Sterila
Klass Class I
Bottenform U-form
Förslutningstyp Ventilerad
Kulturområde 150 cm 2
Ytbehandling Non-treated
Volym (metrisk) Fungerar 30 till 45 ml