Läs mer
Corning™ Cellkultur obehandlade kolvar med ventilationslock
BIOPHARMA
Produktkod. 10783394 Handla allt Corning Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
10 mL
210 mL
250 mL
Kulturområde:
150 cm 2
175 cm 2
25 cm 2
Volym (metrisk) Fungerar:
30 till 45 ml
35 till 52,5 ml
5 till 7,5 ml
Tamaño de la unidad:
Paket med 200
Paket med 50
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Kapacitet (metrisk) Kulturområde Volym (metrisk) Fungerar Tamaño de la unidad
10783394 250 mL 175 cm 2 35 till 52,5 ml Paket med 50
10399493 210 mL 150 cm 2 30 till 45 ml Paket med 50
10258773 10 mL 25 cm 2 5 till 7,5 ml Paket med 200
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 10783394 Proveedor Corning™ N.º de proveedor 431466
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4154.39 SEK
    3686.57 SEK / Paket med 50
    Save 467.82 SEK
    11% Av
I lager
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Tryckt med partinummer för enkel spårbarhet
  • Tillverkad av optiskt klar ny polystyren
  • 100 % integritetstestad
  • Steriliserad med gammastrålning och certifierad icke-pyrogen
Kepstyper
  • Skruvlock av fenoltyp för kulturer som kräver gasutbyte
  • Pluggförslutningslock för lufttäta kulturer
  • Ventilationslock för att minimera cellkulturkontamination med gasutbyte
Flaskor med lutande hals har:
  • Antitip kjol
  • Gjutna graderingar
  • Frostade markeringar på båda sidor
  • Stödstång över toppen
  • Omdesignad hals på 75 cm 2 -kolv har en omdesignad hals för att underlätta hällning av media, 1,4 tum. (3,6 cm) höjd för lägre staplingshöjd; ventilkåpan har en koncentrisk cirkel i Costar-stil
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Stängningsfärg Orange
Stängningsmaterial HDPE
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Material Polystyren
För användning med (applikation) För optimal cellfästning
Inkluderar Partinummer för enkel spårbarhet
Hals stil Vinklad
nr per ärende 50/Cs.
Antal per förpackning 5/Pk.
Produkttyp Cellkulturflaska
Form Rektangulär
Ytbeläggning Ej behandlad
Skrivyta Ja
Graderad Ja
Sterilitet Sterila
Klass Klass I
Bottenform U-form
Förslutningstyp Ventilerad
Kulturområde 175 cm 2
Ytbehandling Ej behandlad
Volym (metrisk) Fungerar 35 till 52,5 ml
Stängningsstorlek 33 mm
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.