Läs mer
Invitrogen™ ProcartaPlex™ Human Cell Death Panel, 4plex
Beskrivning
The ProcartaPlex Human Cell Death Panel 4plex enables cancer research by analyzing four protein targets involved in cell death using Luminex xMAP technology. Many different types of regulated cell death have recently been described in addition to apoptosis and necroptosis, namely pyroptosis, parthanatos, autophagy, ferroptosis, netosis, and immunogenic cell death, underlining the importance of resisting cell death as a hallmark of cancer.
De ProcartaPlex Human Cell Death Panel 4plex möjliggör cancerforskning genom att analysera fyra proteinmål som är involverade i celldöd med hjälp av Luminex xMAP teknologi. Många olika typer av reglerad celldöd har nyligen beskrivits förutom apoptos och nekroptos, nämligen pyroptos, parthanatos, autofagi, ferroptos, netos och immunogen celldöd, vilket understryker vikten av att motstå celldöd som ett kännetecken för cancer.
Denna panel innehåller framträdande markörproteiner involverade i celldöd. Faraassocierade molekylära mönster (DAMPs) frigörs vid cellstress (HSP70, HSP90) och spelar en viktig roll i utvecklingen av cancer, såväl som svaret på anti-cancerterapi och immunogen celldöd (HMGB1). Dessutom ingår DKK1 i panelen, som är ett utsöndrat protein som reglerar cellöverlevnad via WNT-signalvägen.
Panelen tillhandahålls i ett bruksfärdigt format med individuella flaskor med infångnings- och detektionsreagens formulerade i 1X koncentration, vilket kräver mindre pipettering och experimentell installation. Det går inte att kombinera med simplex eller andra paneler. Biomarkörerna i denna panel kompletterar de i Human Apoptotic Cell Clearance Panel 12plex som riktar in sig på lösliga proteiner i serum och plasma och Human Apoptosis Panel 6plex som riktar sig mot proteiner i cellysat.
ProcartaPlex förkonfigurerade paneler testas omfattande för analytkombinabilitet, interferens och korsreaktivitet för att ge högsta nivå av validering och precision. ProcartaPlex multiplexpaneler finns tillgängliga i flera format för sex arter (människor, mus, råtta, icke-mänskliga primater, svin och hundar) och levereras med de nödvändiga reagenserna för att utföra analysen. Besök vår ProcartaPlex Immunoassays sida för mer information och tillgängliga produkter.
Mållista [pärlregion]: Dkk-1 [27], HMGB1 (HMG-1) [51] HSP70 [29], HSP90 [56]
Om ProcartaPlex analyser för Luminex plattform
ProcartaPlex immunanalyser är baserade på principerna för en smörgås ELISA genom att använda två mycket specifika antikroppar som binder till olika epitoper av ett protein för att kvantifiera alla proteinmål samtidigt med hjälp av en Luminex instrument. ProcartaPlex multiplexanalyser kräver så lite som 25μ L plasma eller serum, eller 50μ L cellkultursupernatant, och bara fyra timmar för att erhålla analyserade resultat.
- Reproducerbara, tillförlitliga resultat —validerade som en panel enligt den högsta industristandarden, inklusive proteinmålskombinabilitet och korsreaktivitetstestning
- Fler resultat per prov —mäter flera proteinmål samtidigt i en enda 25 50–μ L prov
- Väletablerad Luminex teknologi —den mest refererade multiplexeringsplattformen för proteindetektion och kvantifiering
ProcartaPlex analyser använda Luminex xMAP (multianalytprofilering) teknologi för samtidig detektering och kvantifiering av upp till 80 proteinmål i en enda –25 50μ —L-prov från plasma, serum, cellkultursupernatanter och andra kroppsvätskor.
De Luminex MagPlex superparamagnetiska mikrosfärpärlor i ProcartaPlex analysen är internt färgad med exakta proportioner av röda och infraröda fluoroforer för att skapa 100 spektralt unika signaturer som kan identifieras av Luminex xMAP detektionssystem (Luminex 200 , FLEXMAP 3D , och MAGPIX system). Liknar en smörgås ELISA , den ProcartaPlex analysen använder matchade antikroppspar för att identifiera proteinet av intresse. I en multiplexad analys märks varje spektralt unik pärla med antikroppar specifika för ett enda målprotein, och bundna proteiner identifieras med biotinylerade antikroppar och streptavidin R-–fykoerytrin (RPE). Konjugeringen av proteinspecifika antikroppar till en distinkt pärla möjliggör analys av flera mål i en enda brunn.
Den viktigaste skillnaden mellan en ProcartaPlex analys och ELISA är att infångningsantikroppen i ProcartaPlex analysen är konjugerad till en magnetisk pärla och adsorberas inte till mikroplattans brunn, så den ProcartaPlex analysreagenser är fritt flytande i lösningen. För upptäckt, den Luminex 200 instrumentet innehåller till exempel två lasrar, en för att särskilja den spektrala signaturen för varje kula och den andra för att kvantifiera mängden RPE-fluorescens, vilket är proportionellt mot mängden protein som finns i provet. ProcartaPlex multiplexanalyser kan profilera fler målproteiner genom att använda betydligt mindre prov på samma tid som det tar att utföra en traditionell smörgås ELISA .
ProcartaPlex multiplexpaneler finns tillgängliga i flera format över sex arter (människa, mus, råtta, icke-mänsklig primat, svin och hund). Besök thermofisher.com/procartaplex för mer information och tillgängliga produkter.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Multiplexpanel |
| Kvantitet | 96 tester |
| Art | Människa |
| Kombinerbarhet | Ej kombinerbar |
| Analyskänslighet | Se analysintyg |
| Analysintervall | Se analysintyg |
| Formatera | Multiplexsats |
| För användning med (utrustning) | Luminex™ Instrument |
| Interassay CV | Mindre än 15 % |
| Intraassay CV | Mindre än 15 % |
| Visa mer |