Läs mer
Applied Biosystems™ Cellfraktioneringsbuffert för PrepSEQ™ Nukleinsyraprovberedningssats
Handla allt Applied Biosystems ProdukterBeskrivning
Cell Fractionation Buffer används för att bearbeta däggdjurscellpelleten för att erhålla fri Mycoplasma och kombineras sedan med Mycoplasma- pelleten i det storskaliga PrepSEQ-extraktionsprotokollet. Detta protokoll kan bearbeta upp till 15 ml prov (upp till 10 6 celler/ml) för detektion av Mycoplasma .
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cellfraktioneringsbuffert |
| För användning med (applikation) | Mycoplasma upptäckt |
| För användning med (utrustning) | PrepSEQ™ Nukleinsyraprovberedningssats |
| Fysisk form | Vätska |
| Kvantitet | 3 flaskor, 25 ml |