Läs mer
R&DSystems™ Cell Freezing Medium - II
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (applikation) | Cell Culture |
| Produktlinje | R&D Systems |
| Kvantitet | 50 ml |
| Renhet eller kvalitetsklass | 0.2 μm filtered |
| Innehåll och lagring | -5 to -20 °C, protected from light |