Läs mer
Fisherbrand™ Cellhållare för Eco 8/Eco 25 Thermoreactors
Produktkod. 11775674 Handla allt Fisherbrand Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
ECO 8/ECO 25 Thermoreactor
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. För användning med (utrustning) unitSize
11775674 ECO 8/ECO 25 Thermoreactor Varje
1 options
Produktkod. 11775674
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Hjälper till att underlätta COD-analysprocessen. Fisherbrand™ Cellhållare för Eco 8/Eco 25 Thermoreactors har kapacitet för 12 runda celler.
  • Håller säkert glasprovrör
  • Provbearbetning
Specifikationer
För användning med (utrustning) ECO 8/ECO 25 Thermoreactor
Antal platser 12 rör
Kvantitet 1 vardera
Typ Hållare, Cell