Läs mer
Biochrom Cellhållare för mikrovolym
Produktkod. 11300392
Change view
Typ:
Cellhållare
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Typ unitSize
11300392 Cellhållare Varje
1 options
Produktkod. 11300392 Leverantör Biochrom Leverantörsnummer 80210609
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Micro-Volume Cell Holder är för användning med 50μ L kyvetter. Tillbehör till Ultrospec 7500 och 2100 Pro spektrofotometer.
  • Mikrovolym cellhållare
  • För den Ultrospec 2100 Pro spektrofotometer
  • Använd med 50μ L-kyvett (80-2076-38)
Specifikationer
Kompatibilitet Ultrospec 2100 Pro, 3100, 3300, 4300, 5300 och 6300 modeller
Beskrivning Cellhållare
Typ Cellhållare
Disponibel Återanvändbar
För användning med (utrustning) Ultrospec 7500, 2100 Pro, 3100, 3300, 4300, 5300 och 6300 modeller
Form Rund