Läs mer
Lonza™ Celllinjeoptimering 4D-Nucleofector™ X Kit
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | 4 °C |
| Vektor | pmaxGFP™ |
| Effektivitet | Transfektionseffektivitet upp till 84 %. |
| För användning med (utrustning) | 4D-Nucleofector™ X-enhet |
| För användning med (applikation) | plasmid-DNA och/eller siRNA |
| Inkluderar | Inkluderar μ20 L Transfektionsvolym, 0,675mL SE, SF och SG 4D-Nucleofector X-lösning, 3 x 0,15 ml tillskott, 50 μg pmaxGFP Vector, 4 x 20 L μ16-brunnars Nucleocuvette Strips |
| Antal reaktioner | 64 |
| Produkttyp | Celllinjeoptimering 4D-Nucleofector X Kit |
| Kvantitet | 1 vardera |