Läs mer
Lonza™ Celllinjeoptimering 4D-Nucleofector™ X Kit
Produktkod. 13439309
Change view
Antal reaktioner:
24
96
Förpackningsstorlek:
24 reaktioner
96 reaktioner
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Antal reaktioner Förpackningsstorlek
13439309 24 24 reaktioner
13409339 96 96 reaktioner
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 13439309 Leverantör Lonza™ Leverantörsnummer V4XC1024
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9565.00 SEK
    7451.72 SEK / 24 reaktioner
    Save 2113.28 SEK
    22% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
Specifikationer
Innehåll och lagring 4 °C
Vektor pmaxGFP™
För användning med (utrustning) 4D-Nucleofector™ X-enhet
Inkluderar Inkluderar μ100 L Transfektionsvolym, 2,22mL Nucleofector Lösning, 0,5 ml tillskott, 50 μg pmaxGFP Vector, 24 enkelnukleokuvetter (100μ l), Förvara vid 4 C, °För användning med 4D-Nucleofector X-enhet
Antal reaktioner 24
Produkttyp Celllinjeoptimering 4D-Nucleofector X Kit
Kvantitet 1 vardera