Läs mer
Thermo Scientific™ Cell Locker™ Kammare med kopparbricka, rostfritt stål
Artikelnummer. 15894285 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Antal platser:
53
Packungsgröße:
Varje
Artikelnummer. Antal platser Packungsgröße
15894285 53 Varje
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15894285 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 50154739
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    15956.73 SEK
    14753.11 SEK / Paket med 1
    Save 1203.62 SEK
    7% Av
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Begränsad artikel
I lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Skyddade kammare för dina mest känsliga celler
  • Varje enskild cellskåpskammare är i praktiken en karantänskammare.
  • Dubbla μ0,2 m membranfilter tillåter luftcirkulation men utesluter mikrobiella föroreningar.
  • Det utbytbara μ0,2 m membranfiltret är hydrofobt, oleofobt, resistent mot organiska lösningsmedel och testat för biosäkerhet och låg cytotoxicitet.
  • Oberoende tester från tredje part validerar skydd mot cirkulerande mikroorganismer (när de används enligt anvisningarna)
Varje Cell Locker Chamber rymmer 9 vardera T-75-cellodlingskolvar, 20 vardera 6-brunnars plattor eller 24 vardera 96-brunnars plattor.
  • Skålar och flaskor kan avlägsnas individuellt på en arbetsbricka eller inuti hela cellskåpskammaren med valfritt transportskydd, vilket skyddar proverna från utomhusluften.
  • Den halkfria brickan glider ut för att ge åtkomst till odlingskärl, eller så kan hela brickan tas bort.
  • Cell Locker Chamber kan desinficeras manuellt eller autoklaveras.
Garanti: 1 år
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beskrivning Cellskåpskammare med kopparbricka
Kammarmaterial Rostfritt stål
Håller 9 vardera T-75-cellodlingskolvar, 20 vardera 6-brunnars plattor eller 24 vardera 96-brunnars plattor
Belysning LED
Material Rostfritt stål
Antal platser 53
Antal hyllor 1
Typ Cellskåpkammare
Inkluderar Kopparbricka
Garanti 1 år
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.