Läs mer
Thermo Scientific™ Cell Locker™ Kammare med rostfritt stålbricka, rostfritt stål
Product Code. 15864285 Shop All Thermo Scientific Products
Change view
Click to view available options
Antal platser:
53
Unit Size:
Varje
Product Code. Antal platser Unit Size
15864285 53 Varje
1 options
Product Code. 15864285 Supplier Thermo Scientific™ Supplier No. 50151650
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    14843.12 SEK
    13731.74 SEK / Paket med 1
    Save 1111.38 SEK
    7% Av
View all promotions
 Begränsad artikel
I lager
Skyddade kammare för dina mest känsliga celler
  • Varje enskild cellskåpskammare är i praktiken en karantänskammare.
  • Dubbla μ0,2 m membranfilter tillåter luftcirkulation men utesluter mikrobiella föroreningar.
  • Det utbytbara μ0,2 m membranfiltret är hydrofobt, oleofobt, resistent mot organiska lösningsmedel och testat för biosäkerhet och låg cytotoxicitet.
  • Oberoende tester från tredje part validerar skydd mot cirkulerande mikroorganismer (när de används enligt anvisningarna)
Varje Cell Locker Chamber rymmer 9 vardera T-75-cellodlingskolvar, 20 vardera 6-brunnars plattor eller 24 vardera 96-brunnars plattor.
  • Skålar och flaskor kan avlägsnas individuellt på en arbetsbricka eller inuti hela cellskåpskammaren med valfritt transportskydd, vilket skyddar proverna från utomhusluften.
  • Den halkfria brickan glider ut för att ge åtkomst till odlingskärl, eller så kan hela brickan tas bort.
  • Cell Locker Chamber kan desinficeras manuellt eller autoklaveras.
Garanti: 1 år
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Beskrivning Cell Locker Chamber med bricka i rostfritt stål
Kammarmaterial Rostfritt stål
Håller 9 vardera T-75-cellodlingskolvar, 20 vardera 6-brunnars plattor eller 24 vardera 96-brunnars plattor
Belysning LED
Material Rostfritt stål
Antal platser 53
Antal hyllor 1
Typ Cellskåpkammare
Garanti 1 år