Läs mer
Gibco™ Cellmedium ACF, utan glutamin och NaHCO 3
Produktkod. 16249951 Handla allt Gibco Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
Produktkod. Kvantitet
16249951 500 g
1 options
Produktkod. 16249951 Leverantör Gibco™ Leverantörsnummer 670080
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-11-2026
Ett komplett medium.
Ett komplett djurfritt medium.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Lagringsförhållanden: 2 °C till 8 °C. Förvara svalt och torrt i väl tillslutna behållare.
Celllinje CHO
Klassificering Fri från animaliskt ursprung
Form Solid
Produkttyp Cellkulturmedia
Utan tillsatser Inget glutamin
Formatera Flaska/flaskor
Kvantitet 500 g
Källa Fri från animaliskt ursprung