Innehåller
The cell proliferation kit includes:
Labeling reagent, Nuclease, Anti-5-bromo-2'-deoxyuridine monoclonal antibody, Peroxidase anti-mouse IgG2a, Peroxidase anti-mouse IgG2a diluent, Substrate/intensifier
Cel proliferation Biotrak ELISA kit includes:
BrdU labelling reagent; Fixative; Blocking reagent; Peroxidase-labelled anti-BrdU; Antibody dilution solution; Wash buffer; Substrate solution
Cell proliferation labelling reagent and Anti-BrdU antibody are available separately
- Rekommenderat cellnummer: 10e6-10e7 celler/ml (Cellproliferation kit) 10e2 celler/brunn-10e5 celler/brunn (Biotrak ELISA utrustning)
- Erforderlig tid: 2-3 timmar efter märkning (märkning 1-2 timmar)
- Antikropp och märkningsreagens tillgängliga separat för ELISA och ICC-system
- Lämplig för vävnadsmärkning in vivo och in vitro förutom odlade celler (ELISA formatera)
- Icke radioaktiva protokoll ger känslighet jämförbar med autoradiografiska metoder
- Cellproliferationskit undviker behovet av att kemiskt denaturera DNA. Cellulär morfologi bevaras vilket möjliggör flera märkningsexperiment
- 5-fluoro-2'-deoxiuridin används för att hämma tymidilatsyntetas som ökar BrdU-inkorporeringen
När du beställer Cell Proliferation Kit (RPN20) måste du också beställa DAB REAGENS AV RPN20/RPN1174 (RPNK8888)
Specifikationer
Specifikationer
| Inkluderar | 10 ml vattenhaltig 5-brom-2'-deoxiuridin och 5-fluoro-2'-deoxiuridin |
| Kvantitet | 10 mL |
| Innehåll och lagring | 2 °C till 8 °C |
| För användning med (applikation) | Immuncytokemi |