Läs mer
Invitrogen™ ProcartaPlex™ Human Cell Proliferation and Metastasis Panel 1, 13plex
Descrizione
De ProcartaPlex Human Cell Proliferation and Metastasis Panel 1 13plex proliferation- och metastasrelaterade proteiner med Luminex xMAP teknologi. Samtidig upptäckt av dessa mål hjälper forskare att studera processer som tumörbildning, invasion och metastaser. Analys av dessa lösliga biomarkörer kan bidra till att belysa biologin hos cancervägar.
ProcartaPlex förkonfigurerade paneler testas omfattande för analytkombinabilitet, interferens och korsreaktivitet för att ge högsta nivå av validering och precision. Alla ProcartaPlex panelerna levereras med nödvändiga reagenser för att utföra analysen.
Mållista [pärlregion]: AFP (alfa-fetoprotein) [15], ADAM12 [33], beta-catenin [75], CD171 (NCAM-L1) [66], CD66f (PSBG-1) [51], galectin-1 [46], hCG [56], HO-1 (hem oxygenas 1) [30], [30], [20BP-1cad] [45], PAPP-A [39], trombomodulin (TM) 1 [73]
ProcartaPlex immunanalyser är baserade på principerna för en smörgås ELISA genom att använda två mycket specifika antikroppar som binder till olika epitoper av ett protein för att kvantifiera alla proteinmål samtidigt med hjälp av en Luminex instrument. ProcartaPlex multiplexanalyser kräver så lite som 25μ L plasma eller serum, eller 50μ L cellkultursupernatant, och bara fyra timmar för att erhålla analyserade resultat.
- Reproducerbara, tillförlitliga resultat —validerade som en panel enligt den högsta industristandarden, inklusive proteinmålskombinabilitet och korsreaktivitetstestning
- Fler resultat per prov —mäter flera proteinmål samtidigt i en enda 25 50–μ L prov
- Väletablerad Luminex teknologin —mycket refererad multiplexeringsplattform för proteindetektion och kvantifiering
ProcartaPlex analyser använda Luminex xMAP (multianalytprofilering) teknologi för samtidig detektering och kvantifiering av upp till 80 proteinmål i en enda –25 50μ —L-prov från plasma, serum, cellkultursupernatanter och andra kroppsvätskor.
De Luminex pärlor i ProcartaPlex analysen är internt färgade med exakta proportioner av röda och infraröda fluoroforer för att skapa spektralt unika signaturer som kan identifieras av Luminex xMAP detektionssystem (t.ex. Luminex 200 , FLEXMAP 3D , och MAGPIX ). Liknar en smörgås ELISA , den ProcartaPlex analysen använder matchade antikroppspar för att identifiera proteinet av intresse. I en multiplexad analys märks varje spektralt unik pärla med antikroppar specifika för ett enda målprotein, och bundna proteiner identifieras med biotinylerade antikroppar och streptavidin R-–fykoerytrin (RPE). Konjugeringen av proteinspecifika antikroppar till en distinkt pärla möjliggör analys av flera mål i en enda brunn.
Den viktigaste skillnaden mellan en ProcartaPlex analys och ELISA är att infångningsantikroppen i ProcartaPlex analysen är konjugerad till en pärla och adsorberas inte till mikroplattans brunn, så att ProcartaPlex analysreagenser är fritt flytande i lösningen. För upptäckt, den Luminex 200 instrumentet innehåller till exempel två lasrar, en för att särskilja den spektrala signaturen för varje kula och den andra för att kvantifiera mängden RPE-fluorescens, vilket är proportionellt mot mängden protein som finns i provet. ProcartaPlex multiplexanalyser kan profilera fler målproteiner genom att använda betydligt mindre prov på samma tid som det tar att utföra en traditionell smörgås ELISA .
ProcartaPlex multiplexpaneler finns tillgängliga i flera format över sex arter (människa, mus, råtta, icke-mänsklig primat, svin och hund). Besök thermofisher.com/procartaplex för mer information och tillgängliga produkter.
Specifica
Specifica
| Produkttyp | Multiplexpanel |
| Kvantitet | 96 tester |
| Art | Människa |
| Kombinerbarhet | Ej kombinerbar |
| Analyskänslighet | Se analysintyg |
| Formatera | Multiplexsats |
| För användning med (utrustning) | Luminex™ Instrument |
| Produktlinje | ProcartaPlex |
| Provtyp | Serum, Plasma, Cellkultursupernatanter |
| Provvolym | Serum, plasma: 25μ L, CCS: 50μ L |
| Vedi altri risultati |
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.