Läs mer
Corning™ Cellåterställningslösning
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-8874000 Handla allt Corning Produkter
Kvantitet:
100 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
Produktkod. 11543560
Brand: Corning™ 354253
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Möjliggör återvinning av celler som odlats på Corning™ Matrigel™ Basement Membrane Matrix för efterföljande biokemiska analyser
Corning extracellulära matriser (ECM) gör det möjligt för forskare att härma in vivo- miljöer för 2D- och 3D-cellodlingsapplikationer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring 2 °C till 8 °C
Produkttyp Cellåtervinningslösning
Kvantitet 100 mL