Läs mer
Greiner Bio-One Cellskrapor
Produktkod. 10516762
Change view
Längd (metriskt) handtag:
28 cm
40 cm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metriskt) handtag
10516762 28 cm
10461961 40 cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10516762 Leverantör Greiner Bio-One Leverantörsnummer 541070
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För skonsamt mekaniskt avlägsnande av vidhäftande celler. Greiner Bio-One Cell Scrapers design minimerar eventuell ackumulering av cellsuspension till bladstrukturen.
  • Sterila
  • Optimerad skrapardesign för maximal cellskörd
  • Svängvinkel 60 °C
  • Individuellt packat
Serviceplan
Nej
Garanti
Nej
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Längd (metrisk) kniv 1.8 cm
Längd (metriskt) handtag 28 cm
nr per ärende 100/Cs.
Produkttyp Cellskrapa
Sterilitet Sterila