Läs mer
TPP™ Cellskrapor
Produktkod. 11301724
Change view
Bredd (metrisk) kniv:
20 mm
25 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 150
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Bredd (metrisk) kniv Förpackningsstorlek
11301724 25 mm Paket med 100
11391714 20 mm Paket med 150
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11301724 Leverantör TPP™ Leverantörsnummer 99004
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
TPP™ cellskrapan kräver lätt tryck på handtaget med hjälp av pekfingret, vilket trycker handtaget nedåt mot containerns golv.
    Fritt roterande blad
  • Total tillgång till alla hörn
  • Olika bladbredder
  • Små upphöjda knoppar på handtaget
  • Luddfri blisterförpackning
  • Användarvänlig TPP dispenserfodral
Specifikationer
Bredd (metrisk) kniv 25 mm
För användning med (utrustning) Vävnadsodlingsflaska T-300
nr per ärende 100/Cs.
Produkttyp Cellskrapa
Material Polyeten